주요 문서
588458
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 2-bromoacrylate
95%
동의어(들):
α-Bromo-tert-butyl acrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2C(Br)CO2C(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
207.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
95%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
80-85 °C/35 mmHg (lit.)
density
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]\C([H])=C(/Br)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h1H2,2-4H3
InChI key
GWIIOMWMVVSZJE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87.78 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
588458-1G4061826174029