주요 문서
588261
Sigma-Aldrich
Bromobenzene-4-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC5H5Br
CAS Number:
Molecular Weight:
158.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
156 °C (lit.)
mp
-31 °C (lit.)
density
1.500 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
Brc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1
InChI key
QARVLSVVCXYDNA-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
123.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
51 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)