주요 문서
587990
Sigma-Aldrich
2,6-Diethylaniline-15N
98 atom % 15N
동의어(들):
2,6-diethyl-Benzenamine-15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2C6H315NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
150.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
bp
243 °C (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCc1cccc(CC)c1[15NH2]
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3/i11+1
InChI key
FOYHNROGBXVLLX-KHWBWMQUSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
239.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
115 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)