주요 문서
586749
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-13C3
99 atom % 13C
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-13C3, L-Alanine-13C3, N-t-Boc derivative
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH313CH(NH-Boc)13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
192.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
광학 활성
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
기술
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
질량 이동
M+3
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[13C@@H]([13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1+1,5+1,6+1
InChI key
QVHJQCGUWFKTSE-QSNIDFQTSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)