동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥99% (CP)
포함
hydroquinone as stabilizer
bp
77 °C (lit.)
mp
-83 °C (lit.)
density
0.830 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=[13CH]C#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i2+1
InChI key
NLHHRLWOUZZQLW-VQEHIDDOSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
23.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4.99 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.