주요 문서
586374
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoylacetonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4COCH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
179.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
129-133 °C (lit.)
작용기
chloro
ketone
nitrile
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
InChI key
JYOUFPNYTOFCSJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)