주요 문서
586072
Sigma-Aldrich
Dodecylamine-15N
98 atom % 15N
동의어(들):
Laurylamine-15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)1115NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
양식
solid
bp
247-249 °C
mp
27-29 °C (lit.)
density
0.810 g/mL
질량 이동
M+1
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[15NH2]
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3/i13+1
InChI key
JRBPAEWTRLWTQC-KCKQSJSWSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
239.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
115 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)