주요 문서
579009
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Red 1 methacrylate)
동의어(들):
Poly[4′-[[2-(methacryloxy)ethyl]ethyl]amino-4-nitroazobenzene]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
mp
>300 °C (lit.)
Quality Level
전이 온도
Tg 82 °C (onset)
solubility
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
467 nm
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)N(CCOC(=O)C(=C)C)CC
InChI key
MHYWMAUCJNDHPY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
NLO polymer
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)