주요 문서
570435
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(Disperse Red 1 methacrylate)]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C5H8O2)m(C20H22N4O4)n
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
양식
solid
Quality Level
전이 온도
Tm (DSC) 108 °C (onset)
solubility
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
490 nm
일반 설명
Chromophore monomer ~15 mol %.
애플리케이션
NLO polymer
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)