주요 문서
577022
Sigma-Aldrich
Ethane-13C2/Helium Gas Mix
Ethane-13C2: Helium 1, Helium 9, 99% 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352001
동위원소 순도
99% 13C
양식
gas
구성
Ethane-13C2: Helium, 1
Helium, 9
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)