About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6ClN3S
CAS Number:
Molecular Weight:
211.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
229-233 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Nc1nnc(s1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C8H6ClN3S/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-11-12-8(10)13-7/h1-4H,(H2,10,12)
InChI key
OAVULPOOAHQYDZ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.