주요 문서
569836
Sigma-Aldrich
3-Carboxypropyl, functionalized silica gel
200-400 mesh
동의어(들):
Carboxylic acid, silica gel supported
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
설명
Carbon Content: ≥4.60%
Loading (active): ≥0.92 mmol/g
양식
solid
표면적
500 m2/g
입자 크기
200-400 mesh
공극 크기
60 Å pore size
SMILES string
CCCCC(O)=O.[SiH4]
InChI
1S/C5H10O2.H4Si/c1-2-3-4-5(6)7;/h2-4H2,1H3,(H,6,7);1H4
InChI key
SPZBAIUWSNBPOF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)