Key Documents
569410
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H2Cl(OH)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
186.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
작용기
aldehyde
chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(Cl)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-3-6(9)2-5(4-10)8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChI key
PQKYPMGTDHNSRL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)