주요 문서
568228
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C(CH3)(OH)CH2OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
104.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.4044 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6)4-7-3/h6H,4H2,1-3H3
InChI key
MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Refrigerate
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
82.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
27.78 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)