About This Item
Linear Formula:
C6H5SCH2BC2O2(CH3)4
CAS Number:
Molecular Weight:
250.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5280 (lit.)
bp
105-108 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(CSc2ccccc2)OC1(C)C
InChI
1S/C13H19BO2S/c1-12(2)13(3,4)16-14(15-12)10-17-11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,10H2,1-4H3
InChI key
DGPGLPBMZOKGON-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4,4,5,5,-Tetramethyl-2-phenylsulfanylmethyl-1,3,2-dioxaborolane is used to prepare aryl/heteroaryl derivatives via the formation of C-C and C-hetero bonds.
It can also be used as:
It can also be used as:
- A starting material in the synthesis of α-aminoboronic acids as serine proteases inhibitors.
- A substrate in the coupling reactions with carbonyl compounds under Ir-catalyzed photoredox conditions.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.