주요 문서
566969
Sigma-Aldrich
6-Amino-1-methyl-5-nitrosouracil
97%
동의어(들):
6-Amino-1-methyl-5-nitroso-1H-pyrimidine-2,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
170.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
>300 °C (lit.)
작용기
C-nitroso
nitroso
SMILES string
CN1C(=O)NC(=O)C(N=O)=C1N
InChI
1S/C5H6N4O3/c1-9-3(6)2(8-12)4(10)7-5(9)11/h6H2,1H3,(H,7,10,11)
InChI key
AHOWVSJPUQTRNN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)