563064
2-Vinylanisole
98%
동의어(들):
1-Ethenyl-2-methoxybenzene, 1-Methoxy-2-vinylbenzene, 2-Methoxystyrene, o-Methoxystyrene, o-Vinylanisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
C6H4(OCH3)CHCH2
CAS Number:
Molecular Weight:
134.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
98%
포함
0.1 M 4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.5540 (lit.)
bp
36-43 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
SFBTTWXNCQVIEC-UHFFFAOYSA-N