주요 문서
562351
Sigma-Aldrich
4-(N-Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
4-N-Boc-phenylboronic acid pinacol ester, tert-Butyl N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H26BNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
319.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
167-170 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H26BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-13-10-8-12(9-11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3,(H,19,20)
InChI key
HSJNIOYPTSKQBD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)