주요 문서
561665
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
199.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.936 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-Fluorophenylmagnesium bromide is a Grignard reagent that can be used in:
  • The preparation of 4-substituted quinazolines by reacting with 2-methylaminobenzonitriles.
  • The synthesis of radiolabeled TrkB/C-targeting kinase inhibitor for positron emission tomography (PET) imaging applications.
  • Cu-catalyzed carbometalation of substituted cyclopropenes.
법적 정보
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)