분석
99.999% trace metals basis
양식
powder and chunks
반응 적합성
core: europium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[Eu](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Eu.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
JGJIXMFWDPQYRL-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting