주요 문서
543578
Sigma-Aldrich
4-Toluoylacetonitrile
97%
동의어(들):
3-Oxo-3-p-tolylpropionitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4C(O)CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
159.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
105-108 °C (lit.)
작용기
ketone
nitrile
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C10H9NO/c1-8-2-4-9(5-3-8)10(12)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
AIECDYDQPCANJK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Toluoylacetonitrile (Tol-4) may be used to synthesize (nitrido)(nitrile-enolato) complex, trans-[Mo(N)(NCCHCOTol-4)(dppe)2], where dppe = Ph2PCH2CH2PPh2.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Reaction Mechanism of the C:N Triple Bond Cleavage of β-Ketonitriles on a Molybdenum (0) Center1
Tanabe Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(8), 1690-1699 (2000)