주요 문서
543152
Sigma-Aldrich
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2)2NCH2C≡CCH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
141.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
density
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
hydroxyl
SMILES string
CCN(CC)CC#CCO
InChI
1S/C8H15NO/c1-3-9(4-2)7-5-6-8-10/h10H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChI key
ACGZBRWTWOZSFU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol may be used to synthesize 2,3-butadien-1-ol.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Claisen Rearrangements with Mesityl Oxide Dimethyl Ketal. Synthesis of Ipsdienone, E-and Z-Ocimenone, 2, 6?Dimethyl
Baeckstrom P, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 41, 442-447 (1987)