주요 문서
540498
Sigma-Aldrich
2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4N2O4 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
204.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
mp
272-277 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cnc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4N2O4.2H2O/c9-5(10)3-1-7-4(2-8-3)6(11)12;;/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12);2*1H2
InChI key
GVEVNOSZLMMBOR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)