주요 문서
535982
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
174.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
152-157 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
WGAVMKXCDMQVNF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)