주요 문서
534463
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11,14-Heptaisobutyltricyclo[7.3.3.15,11]heptasiloxane-endo-3,7,14-triol
97%
동의어(들):
Isobutyltrisilanol-POSS®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H66O12Si7
CAS Number:
Molecular Weight:
791.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
mp
139-143 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C[Si]1(O)O[Si]2(CC(C)C)O[Si](O)(CC(C)C)O[Si]3(CC(C)C)O[Si](O)(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si](CC(C)C)(O2)O3
InChI
1S/C28H66O12Si7/c1-22(2)15-41(29)32-44(18-25(7)8)34-42(30,16-23(3)4)36-46(20-27(11)12)37-43(31,17-24(5)6)35-45(33-41,19-26(9)10)39-47(38-44,40-46)21-28(13)14/h22-31H,15-21H2,1-14H3
InChI key
APIBTMSFBUJAAC-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKUGTIN
534463-10G4061833599013
534463-1G