주요 문서
560340
Sigma-Aldrich
PSS-Methacryl substituted. Cage mixture, n=8, 10, 12
동의어(들):
1,3,5,7,9,11,13,15-Octa(propylmethacryl)pentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Methacryl-POSS® Cage Mixture, n=8,10,12, POSS® n-Cage-Methacryl substituted, n=8,10,12 mixture
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
refractive index
n20/D 1.4820 (lit.)
Quality Level
solubility
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
일반 설명
n refers to the number of apex Si atoms in the POSS cage.
법적 정보
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)