주요 문서
532495
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-chlorobenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(Cl)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
171.58
Beilstein:
2090422
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
184-188 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(Cl)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI key
GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)