동위원소 순도
≥96 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
포함
hydroquinone-d6 as stabilizer
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
50-51 °C/25 mmHg (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]\C([2H])=C(/[H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D/b2-1-
InChI key
PPBRXRYQALVLMV-NYLCSIPTSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
88.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
31.11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.