주요 문서
529141
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F3CSC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
206.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
90%
불순물
~1% 4-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
~5% 4-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
작용기
aldehyde
fluoro
thioether
SMILES string
FC(F)(F)Sc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C8H5F3OS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-5H
InChI key
OPAXHVNZGUGCKW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Enthalpy of vaporization of 4-(trifluoromethylthio)benzaldehyde at boiling point (492.15K) is 43.130kjoule/mol.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yaws CL
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)