주요 문서
520608
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
동의어(들):
p-Alkoxybenzyl alcohol, polymer-bound, Wang resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191601
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
1.0-1.5 mmol/g OH loading
입자 크기
100-200 mesh
작용기
alcohol
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)