주요 문서
510432
Sigma-Aldrich
6-Heptenenitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CH(CH2)4CN
CAS Number:
Molecular Weight:
109.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
75-78 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
allyl
nitrile
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=CCCCCC#N
InChI
1S/C7H11N/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2H,1,3-6H2
InChI key
ZLWQKLRMIQIHKQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
6-Heptenenitrile, also known as 6-cyano-1-hexene, is an aliphatic nitrile.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
180.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)