Key Documents
493325
Sigma-Aldrich
Sodium propionate-1,2-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
Propionic acid-1,2-13C2 sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH313CH213CO2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
98.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
형태
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
285-286 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[Na+].C[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i2+1,3+1;
InChI key
JXKPEJDQGNYQSM-MEFQWSPQSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)