주요 문서
493236
Sigma-Aldrich
Phenylacetic-d7 acid
98 atom % D
동의어(들):
Benzene-d5-acetic-d2 acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6D5CD2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
143.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
density
1.136 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+7
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
InChI key
WLJVXDMOQOGPHL-XZJKGWKKSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
269.6 °F
Flash Point (°C)
132.00 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)