주요 문서
493171
Sigma-Aldrich
O-Methylisourea-13C hydrochloride
99 atom % 13C
동의어(들):
Carbamimidic, methyl ester, monohydrochloride-13C acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O13C(=NH)NH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
111.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
기술
protein expression: suitable
mp
122-132 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
Cl.CO[13C](N)=N
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H/i2+1;
InChI key
MUDVUWOLBJRUGF-CGOMOMTCSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)