주요 문서
492574
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-3,4-13C2
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH313COCH2CO2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
132.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
CCOC(=O)C[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,5+1
InChI key
XYIBRDXRRQCHLP-BFQMUAMKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
183.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)