492531
Equilin-2,4,16,16-d4 3-sulfate sodium salt
≥97 atom % D, ≥96% (CP), contains 50% TRIS-d5 as stabilizer
동의어(들):
Sodium equilin-3-sulfate-2,4,16,16-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18D4H15NaO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
374.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
≥97 atom % D
분석
≥96% (CP)
양식
solid
포함
50% TRIS-d5 as stabilizer
mp
230 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CCC3(C)C(=O)C([2H])([2H])C[C@@]3([H])C1=CCc4c([2H])c(OS([O-])(=O)=O)c([2H])cc24
InChI
1S/C18H20O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3-5,10,14,16H,2,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+,18?;/m1./s1/i3D,7D2,10D;
InChI key
QTTMOCOWZLSYSV-YWDHUTFRSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.