주요 문서
492493
Sigma-Aldrich
DL-Pipecolinic acid-(carboxy-13C)
99 atom % 13C
동의어(들):
2-Piperidinecarboxylic acid-(carboxy-13C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC5H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
130.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
mp
282 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
O[13C](=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/i6+1
InChI key
HXEACLLIILLPRG-PTQBSOBMSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)