About This Item
Linear Formula:
13CH313CO13CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
61.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.832 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
SMILES string
[13CH3][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-VMIGTVKRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.4 °F
Flash Point (°C)
-17 °C