Key Documents
489425
Sigma-Aldrich
Formamide-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H13CONH2
CAS Number:
Molecular Weight:
46.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
density
1.159 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[H][13C](N)=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Blood
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
305.6 °F
Flash Point (°C)
152 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)