주요 문서
488860
Sigma-Aldrich
Dimethylamine-15N hydrochloride
98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)215NH · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
82.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % 15N
양식
solid
mp
170-173 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
Cl.C[15NH]C
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i3+1;
InChI key
IQDGSYLLQPDQDV-FJUFCODESA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)