주요 문서
488208
Sigma-Aldrich
Benzylamine-15N
98 atom % 15N
동의어(들):
α-Aminotoluene-15N, 15N Labeled benzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH215NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
108.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % 15N
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
density
0.990 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[15NH2]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2/i8+1
InChI key
WGQKYBSKWIADBV-VJJZLTLGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
149.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
65 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1