주요 문서
485977
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-(phenyl-d5)-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3, L-Phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3, N-t-Boc derivative
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6D5CD2CD(NH-t-Boc)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
273.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
mp
85-87 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5D,6D,7D,8D,9D2,11D
InChI key
ZYJPUMXJBDHSIF-ZAYSQZROSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)