About This Item
Linear Formula:
(CH3CO2CH2CH2)2NC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
293.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
98%
bp
193-195 °C/0.08 mmHg (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
작용기
aldehyde
amine
ester
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(CCOC(C)=O)CCOC(C)=O
InChI
1S/C15H19NO5/c1-12(18)20-9-7-16(8-10-21-13(2)19)15-5-3-14(11-17)4-6-15/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3
InChI key
HYLXLGFSGXFLFE-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.