주요 문서
484695
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4C≡CSi(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
253.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.554 (lit.)
bp
60-80 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,1-3H3
InChI key
FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)