주요 문서
455113
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4Si(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
229.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
229.5 °C/752 mmHg (lit.)
density
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
C[Si](C)(C)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H13BrSi/c1-11(2,3)9-6-4-8(10)5-7-9/h4-7H,1-3H3
InChI key
UKTSSJJZFVGTCG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Enhancement in the gas permeabilities of novel polysulfones with pendant 4-trimethylsilyl-a-hydroxylbenzyl substituents.
Dai Y, et al.
Macromolecules, 36(18), 6807-6816 (2003)