주요 문서
483818
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-proline
99%
동의어(들):
Boc-D-Pro-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
215.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
광학 활성
[α]22/D +60°, c = 2 in acetic acid
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
134-137 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
InChI key
ZQEBQGAAWMOMAI-SSDOTTSWSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)