주요 문서
482986
Sigma-Aldrich
Fullerene-C84
98%
동의어(들):
C84 Fullerene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C84
CAS Number:
Molecular Weight:
1008.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
98%
양식
powder
solubility
organic solvents: soluble
SMILES string
C1CC2CCC3CC4CC5c6cc7cc8cc9CC%10CCC%11CC1C%12c%13c%11c%10c%14c9c%15c8c%16c7c6c%17C%18=C5C4c%19c3c%20c2c%12c%21c%20c(c%18%19)c%22c%17c%16c%15c%23c%14c%13c%21c%22%23
특징 및 장점
Material is most likely a mixture of the D2d and D2 structural isomers. Most common fullerene impurities are C82 and C86.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)