주요 문서
479535
Sigma-Aldrich
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution
0.05 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
동의어(들):
Karstedt′s catalyst, Platinum(0) 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt
CAS Number:
Molecular Weight:
381.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
core: platinum
reagent type: catalyst
Quality Level
농도
0.05 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
bp
>200 °C
density
0.984 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
InChI key
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)