주요 문서
476269
Sigma-Aldrich
4,4′-Sulfonylbis(2-methylphenol)
97%
동의어(들):
3,3′-Dimethyl-4,4′-dihydroxydiphenyl sulfone, 4,4′-Sulfonylbis[2-methylphenol], Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)sulfone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2S[C6H3(CH3)OH]2
CAS Number:
Molecular Weight:
278.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
mp
273-276 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(ccc1O)S(=O)(=O)c2ccc(O)c(C)c2
InChI
1S/C14H14O4S/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)19(17,18)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8,15-16H,1-2H3
InChI key
XTEGBRKTHOUETR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
476269-250G
476269-50G4061833598689