Key Documents
47531
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phg-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-L-α-phenylglycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H19NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
373.40
Beilstein:
5309005
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
solid
광학 활성
[α]20/D +81±3°, c = 1% in DMF
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)c4ccccc4
InChI
1S/C23H19NO4/c25-22(26)21(15-8-2-1-3-9-15)24-23(27)28-14-20-18-12-6-4-10-16(18)17-11-5-7-13-19(17)20/h1-13,20-21H,14H2,(H,24,27)(H,25,26)/t21-/m0/s1
InChI key
PCJHOCNJLMFYCV-NRFANRHFSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)